Documentos Principais
PHL82541
(-)-Fenchone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.279,00
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.279,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
2042710
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
192-194 °C (lit.)
pf
5-6 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
chave InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
151.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)