Documentos
461652
Sigma-Aldrich
Bis[(R)-(−)-(1-naphthyl)ethyl]amine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
361.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]23/D −185°, c = 2 in methanol
pf
280 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@@H](N[C@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m1./s1
chave InChI
SESSHTRTZDHACX-JAXOOIEVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3