Key Documents
461490
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
96%
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
199.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]23/D +43°, c = 2 in methanol
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m1/s1
chave InChI
AXRXYILTIWBHEP-LLVKDONJSA-N
Aplicação
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine can react with palladium acetate in acetic acid to form cyclopalladated naphthyl adduct.
Base for kinetic resolution of alcohols and acyl halides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weidert, P.J. et al.
Liebigs Ann. Chem., 533-533 (1989)
Optically active cyclopalladated compounds containing P-chiral ligands. Restricted rotation around the Pd? P bond.
Albert J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 634(1), 83-89 (2001)