Documentos Principais
423645
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-15N
98 atom % 15N
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.563,00
R$ 2.563,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.563,00
About This Item
Fórmula linear:
CuC15N
Número CAS:
Peso molecular:
90.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.563,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
454 °C (lit.)
densidade
2.920 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]C#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i2+1;
chave InChI
DULSAGLWMRMKCQ-CGOMOMTCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)