461075
1-(Trimethylsilyl)-2-pyrrolidinone
96%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
90 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
InChI
1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?