Documentos Principais
223298
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)acetamide
95%
Sinônimo(s):
TMS acetamide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 600,00
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 600,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
131.25
Beilstein:
741928
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
84 °C/18 mmHg (lit.)
pf
46-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7)
chave InChI
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The efficiency of N-(Trimethylsilyl)acetamide (TMS acetamide) as allyl group scavenger and its compatibility with Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride (Fmoc) protecting groups were studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New allyl group acceptors for palladium catalyzed removal of allylic protections and transacylation of allyl carbamates.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5741-5744 (1995)