Documentos Principais
458058
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol dibenzoate
Sinônimo(s):
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl dibenzoate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(O2CC6H5)C(CH3)2CH2O2CC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
354.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
225-227 °C/55 mmHg (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C22H26O4/c1-16(2)19(26-21(24)18-13-9-6-10-14-18)22(3,4)15-25-20(23)17-11-7-5-8-12-17/h5-14,16,19H,15H2,1-4H3
chave InChI
FTSXVYQZLNPTCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Plasticizer
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)