455164
Tricyclohexylphosphine solution
20 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
NSC 158657, PCy3
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
concentração
20 wt. % in toluene
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
chave InChI
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Carbonylative Suzuki-coupling of benzyl halides with potassium aryltrifluoroborates
- Suzuki-Miyaura reactions of aryl sulfonates / halides with arylboronic acids
- Synthesis of an acromelic acid A analog based 11C-labeled PET tracer
- Synthesis of (-)-Exiguolide and its analogues
- Allylation of zinc enolates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?