453471
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
4-Hydrazinobenzonitrile hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
241-244 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
chave InChI
UXDLLFIRCVPPQP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3