452572
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
average MN 1,500, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(3-aminopropyl)polyethylene glycol 1,500
About This Item
Produtos recomendados
product name
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated, Mn ~1,500
peso molecular
Mn ~1,500
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
pf
49 °C (lit.)
Ω-final
amine
α-final
amine
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.NCCCO
InChI
1S/C3H9NO.C2H6O2/c4-2-1-3-5;3-1-2-4/h5H,1-4H2;3-4H,1-2H2
chave InChI
ZEXFKFYUMFXUBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Characterization and preparation of PEG-polyimide copolymer asymmetric flat sheet membranes: This research discusses the preparation of asymmetric flat sheet membranes using Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated for carbon dioxide separation, enhancing the gas separation performance of the membranes (JH Park et al., 2015).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3