Documentos Principais
452327
Sigma-Aldrich
Lithium iodide hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium iodide hydrate
About This Item
Fórmula linear:
LiI · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
133.85 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
índice de refração
n20/D 1.955 (lit.)
pf
73 °C (lit.)
densidade
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.