452106
2,2′-Azobis(2-methylpropane)
97%
Sinônimo(s):
Azo-tert-butane, Di-tert-butyldiazene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Impurezas
<3% n-pentane
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
47-48 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
azo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N=NC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
GKCPCPKXFGQXGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?