Documentos
451738
Sigma-Aldrich
Titanium(II) chloride
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
About This Item
Fórmula linear:
TiCl2
Número CAS:
Peso molecular:
118.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
99.98% trace metals basis
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter