450804
Copper(II) oxide
powder, 99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cupric oxide
Ensaio
99.995% trace metals basis
forma
powder
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
chave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.