208825
Copper(I) oxide
powder, ≤7 μm, 97%
Sinônimo(s):
Cuprous oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
contém
stabilizer
tamanho de partícula
≤7 μm
densidade
6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]O[Cu]
InChI
1S/2Cu.O
chave InChI
BERDEBHAJNAUOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Ynones via solvent-free Sonogashira reaction.
- N-Heteroaryl derivatives via cross-coupling of nitrogen heterocycles with halopyridines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3