Documentos Principais
450219
Sigma-Aldrich
Silver hexafluorophosphate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Silver hexafluorophosphate (AgPF6 ), Silver(1+) hexafluorophosphate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 396,00
5 G
R$ 1.154,00
R$ 396,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 396,00
5 G
R$ 1.154,00
About This Item
Fórmula linear:
AgPF6
Número CAS:
Peso molecular:
252.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 396,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
102 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
chave InChI
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the development of new catalyst systems for stereoselective addition of alcohols to alkynes.[1] Acidic catalyst for the synthesis of unsymmetrical sulfides[2] and vinyl fluorides.[3] Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.[4]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic Communications, 22, 1461-1461 (1992)
Chemistry Letters (Jpn), 727-727 (1996)
Chemistry Letters (Jpn), 1-1 (1993)
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar