Documentos Principais
449156
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nickel bromide, Nickel bromide (Br2 Ni), Nickel dibromide, Nickelous bromide
About This Item
Fórmula linear:
NiBr2
Número CAS:
Peso molecular:
218.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
963 °C (lit.)
densidade
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.