Documentos Principais
448907
Sigma-Aldrich
Methyl-tripropoxysilane
97%
Sinônimo(s):
Methyltripropoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
220.38
Beilstein:
1749514
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pb
83 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
chave InChI
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)