Documentos Principais
448605
Sigma-Aldrich
Diethoxy(methyl)phenylsilane
97%
Sinônimo(s):
Methyl-phenyl-diethoxysilane
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 568,00
R$ 568,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 568,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5Si(OC2H5)2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
210.34
Beilstein:
2938396
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 568,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
117 °C/31 mmHg (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)