42940
Dimethoxydiphenylsilane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diphenyldimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5450 (lit.)
pb
161 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](OC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16O2Si/c1-15-17(16-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
chave InChI
AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter