Key Documents
448117
Sigma-Aldrich
2-(2-Chloroacetamido)-4-thiazoleacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
234.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)