Documentos Principais
447277
Sigma-Aldrich
Allyl(dichloro)methylsilane
95%
Sinônimo(s):
Allyl-methyl-dichlorosilane
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 4.072,00
R$ 4.072,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 4.072,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2Si(Cl)2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
155.10
Beilstein:
1740877
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.072,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
p.e.
119.5 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C4H8Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
YCEQUKAYVABWTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Self-Folded Silyl Cavitands with In-and Outwardly Directed Allyl Groups.
Ohashi K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1597-1601 (2014)