447145
Borane dimethyl sulfide complex solution
5.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
5.0 M in diethyl ether
p.e.
~34 °C
densidade
0.789 g/mL at 25 °C
grupo funcional
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
chave InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- An amine-based polymer for CO2 uptake.
- Amine-modified electrospun ultrafine fibers used to remove methyl orange from water.
- Thexylborane, a key intermediate for the synthesis of polyethylene derived star copolymers and terpolymers.
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-31.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?