380229
Iodomethyl methyl ether
contains copper as stabilizer, 95%
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
39 °C/20 mmHg (lit.)
solubilidade
organic solvents: soluble(lit.)
densidade
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCI
InChI
1S/C2H5IO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
UUSXSNJAQDJKCG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)