Documentos Principais
446947
Sigma-Aldrich
1-Propargyl-1H-benzotriazole
96%
Sinônimo(s):
1-(2-Propynyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
52-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-7-12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h1,3-6H,7H2
chave InChI
HGIJKQXOOIWWGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of clarithromycin analogs via click chemistry as antibacterial agents
  • Sonogashira coupling
  • Bronsted superacid-catalyzed reactions
  • Hydroboration and hydrostannylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)