746118
Sodium difluoroheptylazidosulfinate
95%
Sinônimo(s):
Baran DAAS-Na Reagent, Sodium 1,1-difluoro-7-azido-heptylsulfinate, Sodium 7-azido-1,1-difluoroheptanesulfinate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: linker
grupo funcional
azide
fluoro
sulfinic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)CCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H13F2N3O2S.Na/c8-7(9,15(13)14)5-3-1-2-4-6-11-12-10;/h1-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
FFNHIEJQAMGBCZ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?