Documentos Principais
445924
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1-indanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pb
148 °C/0.7 mmHg (lit.)
pf
75-78 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15/h1-9,14H,10H2
chave InChI
SIUOTMYWHGODQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Koltunov KY.
Tetrahedron Letters, 48(32), 5631-5634 (2007)
Asymmetric total synthesis of (+)-indatraline via diastereoselective amination of chiral ethers using chlorosulfonyl isocyanate.
Lee SH, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1877-1880 (2013)
Photochemistry of 1-hydroxy-2-indanones: an alternative route to photoenols.
Netto-Ferreira JC, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 8(4), 427-431 (1997)
Thermolysis of substituted indenes. Sigmatropic phenyl and hydrogen migrations.
Miller LL and Boyer RF.
Journal of the American Chemical Society, 93(3), 650-656 (1971)