Documentos Principais
445274
Sigma-Aldrich
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane
97%
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexamethylphosphorimidic triamide, Phosphazene base P1-H
Selecione um tamanho
1 G
R$ 877,00
R$ 877,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 877,00
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2N]3P=NH
Número CAS:
Peso molecular:
178.22
Beilstein:
1933051
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 877,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(=N)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N4P/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
chave InChI
GKTNLYAAZKKMTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane is a base that can be used:
  • As a reagent in the deboronation of ortho and meta carboranes.[1]
  • As an organocatalyst in the synthesis of cyclic organic carbonates using glycerol under solvent-free conditions.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Solvent-free organocatalytic preparation of cyclic organic carbonates under scalable continuous flow conditions
Wang Z, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 4(1), 17-26 (2019)
Studies of icosahedral carboranes with Imino-tris(dimethylamino)phosphorane, HNP(NMe2)3
Contemporary Boron Chemistry (2000)
Artigos
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.