443751
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate
97%
Sinônimo(s):
HFBA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.331 (lit.)
pb
120-122 °C/743 mmHg (lit.)
densidade
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H5F7O2/c1-2-4(15)16-3-5(8,9)6(10,11)7(12,13)14/h2H,1,3H2
chave InChI
PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.