Documentos Principais
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Fórmula linear:
(C7H7F5O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.140 (lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
Aplicação
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.