Documentos Principais
443611
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
≥99.0%, anhydrous, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Etanol, anhydrous, denatured
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
contém
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Lim. expl.
19 %, 60 °F
Impurezas
≤0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
greener alternative product
Nº do produto
Descrição
Preços
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Ioannis Lignos et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(32), 4009-4017 (2015-05-23)
The early-time kinetics (<1 s) of lead sulfide (PbS) quantum dot formation are probed using a novel droplet-based microfluidic platform, which allows for high-throughput and real-time optical analysis of the reactive process with millisecond time resolution. The reaction platform enables
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Rubaiyea Farrukee et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(7), 2004-2012 (2015-03-20)
The burden of disease due to influenza B is often underestimated. Clinical studies have shown that oseltamivir, a widely used neuraminidase inhibitor (NAI) antiviral drug, may have reduced effectiveness against influenza B viruses. Therefore, it is important to study the
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
Artigos
Afirma-se que as substâncias são miscíveis se se dissolverem para formar uma solução uniforme. Marque ou baixe nossa tabela de miscibilidade para solventes comuns de laboratório.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.