Documentos Principais
442011
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Beilstein:
6141956
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
97-101 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C9H14N4O2/c1-9(2,3)15-8(14)12-7(10)13-6-4-5-11-13/h4-6H,1-3H3,(H2,10,12,14)
chave InChI
IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)