403334
Barium
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
pieces
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
50.0 μΩ-cm, 20°C
Impurezas
0.5% strontium
tamanho de partícula
1 cm
p.e.
1640 °C (lit.)
pf
725 °C (lit.)
densidade
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
chave InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes[2]
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract[3]
Reactant involved in:
- Interactions with fused quartz
- Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)