11180
DL-Asparagine monohydrate
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Asparagine monohydrate, ≥99.0% (NT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
220 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters