440817
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
97%
Sinônimo(s):
γ-Ureidopropyltrimethoxysilane, 3-Ureidopropyltrimethoxysilane, N -[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea, Ureidopropyltrimethoxysilane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
217-250 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H18N2O4Si/c1-11-14(12-2,13-3)6-4-5-9-7(8)10/h4-6H2,1-3H3,(H3,8,9,10)
chave InChI
LVACOMKKELLCHJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)