40120
Diethoxydimethylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Dimethyldiethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
cor
APHA: ≤25
índice de refração
n20/D 1.381 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.