Key Documents
439673
Sigma-Aldrich
Scandium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Scandium iodide, Scandium triiodide
About This Item
Fórmula linear:
ScI3
Número CAS:
Peso molecular:
425.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: scandium
pf
920 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Sc](I)I
InChI
1S/3HI.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)