221945
Iodeto de potássio
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
crystals
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
perda
≤0.2% loss on drying
pH
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
pf
681 °C (lit.)
traços de ânion
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3