Documentos Principais
436828
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Lactamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −20.5°, c = 10 in H2O
pf
53-55 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
SXQFCVDSOLSHOQ-REOHCLBHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)