Documentos Principais
436283
Sigma-Aldrich
Thulium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
Sinônimo(s):
Tm(TMHD)3
About This Item
Fórmula linear:
Tm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
718.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)