These beads have an average diameter of 4 mm. As listed in the DESCRIPTION section, the '1 EA' is a 454 g box that has a volume of approx. 360 mL +/- 10%. A bead count per package is not determined.
Z265934
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 4 mm
Selecione um tamanho
R$ 244,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 244,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
Diâmetro
4 mm
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
How many beads are there in one pack? Sorry, I am unable to understand what 1 EA means.
1 answer-