Documentos
434299
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride phenol complex (1:2)
25-27% BF3 basis
About This Item
Fórmula linear:
BF3 · 2C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
256.03
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
forma
liquid
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
25-27% boron trifluoride
pb
178 °C (lit.)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
chave InChI
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter