Documentos Principais
449679
Sigma-Aldrich
Barium isopropoxide
powder, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium diisopropoxide, Barium isopropoxide, Diisopropoxybarium
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.758,00
R$ 1.758,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.758,00
About This Item
Fórmula linear:
Ba(OCH(CH3)2)2
Número CAS:
Peso molecular:
255.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.758,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
powder
solid
adequação da reação
core: barium
pf
200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Ba]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ba/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
chave InChI
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For preparation of bimetallic Ba-Nb and Ba-Zr alkoxides.[1] Asymmetric aldol reactions are promoted by a novel catalyst prepared from Ba(O-i-Pr)2.[2]
It may be used as a catalyst for one pot preparation of symmetrical 1,5-diketones.[3] Sol gel synthesis of ternary compound, Ba3 Li 2Ti8 O20 can be carried out by precursor reactants, barium isopropoxide, titanium isopropoxide and lithium acetate. [4]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Turevskaya, E.P. et al.
Polyhedron, 14, 1531-1531 (1995)
Yamada, Y.M.A. Shibasaki, M.
Tetrahedron Letters, 39, 5561-5561 (1998)
Preparation of YBaCuO powder by sol-gel techniques using molecular precursors.
El Khokh N, et al.
Journal of Materials Science Letters, 8.7, 762-764 (1989)
One-pot synthesis of 1,5-diketones catalyzed by barium isopropoxide
Yanagisawa A, et al.
Tetrahedron, 63.35, 8581-8585 (2007)