Documentos Principais
434051
Sigma-Aldrich
Terbium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Sinônimo(s):
Tb(TMHD)3
About This Item
Fórmula linear:
Tb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
708.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: terbium
reagent type: catalyst
pf
163-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Tb/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
chave InChI
JSAHJYGCYOFNGW-LWTKGLMZSA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qingru Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 235, 118260-118260 (2020-03-29)
Eu/Tb co-doped films with low concentration gold nanorods have been prepared using the solution process. The luminescence spectra investigations indicate that the introduction of nanorods can effectively enhance the energy transfer from Tb to Eu under excitation of 292 nm, because