433977
5-Nitrofurfuryl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
pb
104-105 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2
chave InChI
NDSTUUPEXNCUNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup