433632
Hydrazine solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.886 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
chave InChI
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.[2]
- Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.[2]
- As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).[3]
- As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.[4]
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?