Documentos Principais
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[2-(1-propenyl)phenoxy]benzophenone, mixture of cis and trans
97%
Sinônimo(s):
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
446.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
43-45 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
chave InChI
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)