Key Documents
432245
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]4RuCl2
Número CAS:
Peso molecular:
1225.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.2ClH.Ru/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
OIWNHEPSSHYXTG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Selective hydrogenation of maleic anhydride or succinic anhydride
  • Sythesis of portions of the natural antibiotic tetrodecamycin
  • Oxidation of hydroxamic acid
  • Hydroesterification reactions
  • Hydroboration of alkenes
  • Oxidation of sulfide
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)