432148
Thulium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99%
forma
powder
adequação da reação
core: thulium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
F[Tm](F)F
InChI
1S/3FH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- Used for glass doping
- Used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.