Documentos Principais
432113
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lutetium trifluoride
About This Item
Fórmula linear:
LuF3
Número CAS:
Peso molecular:
231.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impurezas
<100 ppm water
cadeia de caracteres SMILES
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)